Learn More
Methylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345045
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11345045 250 g -
11335045 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345045 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24772.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 598-50-5 | C2H6N2O | 74.083 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-50-5
Summenformel C2H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 74.083
MDL-Nummer MFCD00007950
InChI-Schlüssel XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
PubChem CID 11719
ChEBI CHEBI:44383
IUPAC-Name Methylharnstoff
SMILES CNC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylurea
Schmelzpunkt 96°C to 101°C
pH 6.7
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 878189
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 98%