Learn More
Metalozon, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10134624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10134624 100 mg Bernsteinfarbiges Glas 100 Milligramm
10728705 25 mg Bernsteinfarbiges Glas 25 Milligramm
10596574 50 mg Bernsteinfarbiges Glas 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10134624 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP2667100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Metolazon ist ein Antihypertensivum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17560-51-9
Summenformel C16H16ClN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 365.83
MDL-Nummer MFCD00069304
InChI-Schlüssel AQCHWTWZEMGIFD-UHFFFAOYNA-N
Synonym metolazone, zaroxolyn, diulo, mykrox, microx, metalozone, metenix, oldren, metolazona, metolazonum
PubChem CID 4170
ChEBI CHEBI:64354
SMILES CC1NC2=CC(Cl)=C(C=C2C(=O)N1C1=CC=CC=C1C)S(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metolazone
Schmelzpunkt 248 °C
Farbe Weiß
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 100 mg
Merck Index 15, 6224
IUPAC-Name 7-Chlor-2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4-oxo-1,2-dihydrochinazolin-6-sulfonamid
Formelmasse 365.8
Physikalische Form Pulver/Feststoff