missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metoprololfumarat, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metoprolol Fumarate |
| CAS | 80274-67-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Metoprolol Fumarate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | 2 C15 H25 N O3 . C4 H4 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (2E)-2-butenedioate (2:1) (salt), CGP 2175C, Lopressor OROS, Metoprolol fumarate, (+/-)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (E)-2-butenedioate (2:1) (salt) |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C15H25NO3.C4H4O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+ |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?