missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metoprolol Succinate, TRC

Artikelnummer. 30004800
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004800 100 mg 100 Milligramm
30135001 1 g 1 Gramm
30135126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004800 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM338825100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 98418-47-4
Summenformel 2 C15 H25 N O3 . C4 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 652.82
Synonym Metoprolol Succinate, Butanedioic acid compd. with 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), Butanedioic acid compd. with (±)-1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (1:2), (±)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), 1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol butanedioate (2:1) (salt), Beloc-Zok, Betaloc CR, Betaloc Zok, Betazok, H 93/26 succinate, Metoprolol succinate, Seloken-Zok, Selozok, Toprol XL
IUPAC-Name butanedioic acid;1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2.OC(=O)CCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metoprolol Succinate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/2C15H25NO3.C4H6O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formelmasse 652.3935
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.