Learn More
Emma Safety Footwear Metric XD Sicherheitsschuhe
Artikelnummer. 15988621
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15988621 42 1 Paar
15938621 37 1 Paar
15948621 38 1 Paar
15958621 39 1 Paar
15968621 40 1 Paar
15978621 41 1 Paar
15998621 43 1 Paar
15908631 44 1 Paar
15918631 45 1 Paar
15928631 46 1 Paar
15938631 47 1 Paar
15948631 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15988621 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM50756042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.95 €
    77.46 € / 1 Paare
    Sparen 54.49 €
    41% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das einzigartige Mikrofaser-Obermaterial ist vollständig waschbar. Mit SmartecAir™ für trockene, frische Füße. Die Zehenschutzkappe verhindert Abfärben und ist schmierstoff- und fettbeständig. Die Sohle wurde für den Einsatz auf Hartfliesenböden und anderen leicht zu reinigenden Böden entwickelt, die oft in Hightech- und Reinraumumgebungen eingesetzt werden.
  • S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
  • Mikrofaserkonstruktion
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Bauweise/Design Metric XD
Material Mikrofaser
Größe 42