Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Metricel™ Schwarze Membran
Artikelnummer. 17144581
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
0.8μm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
17144581 0.8μm 200 Stück
17124581 0,45 μm 200 Stück
2 options
Artikelnummer. 17144581
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66587
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kontrastierende Membran für mikrobiologische Analysen. Der dunkle Hintergrund bietet einen ausgezeichneten Kontrast für die Zählung undurchsichtiger Kolonien in mikrobiologischen Laboren.
  • Das für die Verwendung in der Membranfiltertechnik (MF-Technik) zertifizierte exklusive Punktrastermuster verbessert oder hemmt nicht das Koloniewachstum
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Lose mit Pergament-Trennern
Material PES
Porengröße 0.8μm
Sterilität Steril
Rasterfarbe Weiß
Einzeln verpackt Ja
Anzahl pro Packung 200/Packung
Typ Kariert
Durchmesser (metrisch) 47 mm