Learn More
Metriram (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30465440
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465440 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465440 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3386301G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metiram
CAS 9006-42-2
Summenformel (C16H33N11S16Zn3)x
Menge 1 g
Synonym Metiram, Polyram, Amarex, Carbatene, Metiram-zinc, NIA 9102, Phytox-Super, Polycarbacin, Polycarbacine, Polycarbazin, Polycarbazine, Polykarbacin, Polymarcin, Polymarcine, Polymarsin, Polymarzin, Polymarzine, Polymat, Polyram 2000, Polyram 80, Polyram 80WP, Polyram DF, Polyram combi
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2S4.Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);/q;+2/p-2
SMILES C(CNC(=S)[S-])NC(=S)[S-].[Zn+2]
IUPAC-Name Zink(II)-ethan-1,2-diyldicarbamodithioat