missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metriram (> 90%), TRC

Artikelnummer. 30465567
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465567 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30465567 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33863010G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metiram
CAS 9006-42-2
Summenformel (C16H33N11S16Zn3)x
Menge 10 g
Synonym Metiram, Polyram, Amarex, Carbatene, Metiram-zinc, NIA 9102, Phytox-Super, Polycarbacin, Polycarbacine, Polycarbazin, Polycarbazine, Polykarbacin, Polymarcin, Polymarcine, Polymarsin, Polymarzin, Polymarzine, Polymat, Polyram 2000, Polyram 80, Polyram 80WP, Polyram DF, Polyram combi
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2S4.Zn/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);/q;+2/p-2
SMILES C(CNC(=S)[S-])NC(=S)[S-].[Zn+2]
IUPAC-Name Zink(II)-ethan-1,2-diyldicarbamodithioat
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.