Learn More
Metrizoesäure, TRC
Artikelnummer. 30480125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480125 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3389351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metrizoic Acid
CAS 1949-45-7
Summenformel C12H11I3N2O4
Menge 1 g
Synonym 3-(Acetylamino)-5-(acetylmethylamino)-2,4,6-triiodobenzoic Acid, 3-Acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic Acid, 3,5-Diacetamido-N-methyl-2,4,6-triiodobenzoic Acid, Metrizoate
InChI-Formel InChI=1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
SMILES CN(C(=O)C)c1c(I)c(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I
IUPAC-Name 3-Acetamido-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 627.94
Formelmasse 627.7853