Learn More
Metro™ Laborwagen mit Käfiggestell, autoklavierbar
Artikelnummer. 15997011
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
45,7 cm
61 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
15997011 61 cm 1 Stück
15987011 45,7 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15997011 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. LC5S2460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 €
    3468.79 € / 1 Stück
    Sparen 361.21 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vorkonfigurierte Käfiggestelle sind in zwei Grundflächen erhältlich.
  • Die Wagen sind standardmäßig mit geschlossenen Pfosten und geteilten Aluminiummuffen ausgestattet
  • Die Einheiten sind inklusive Rollen 175,3 cm hoch (69 in.).
  • Grundfläche: 18 x 60 in. (45,7 x 152,4 cm) oder 24 x 60 in. (61 x 152,4 cm)
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp Hilfsmittelwagen
Farbe Silber
Abmessungen (L x B x H) 152,4 x 61 x 175,3 cm (60 x 24 x 69 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hochtemperatur- und waschbare Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 69 Zoll
Höhe (metrisch) 175,3 cm
Enthält 5 Autoklavenböden aus Edelstahl mit gebördelten Pfosten und geteilten Aluminiumhülsen
Länge (angloamerikanisch) 60 Zoll
Länge (metrisch) 152,4 cm
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 5
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm