Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Schienensets
Artikelnummer. 15997001
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
30 in.
72 Zoll
84 Zoll
96 Zoll
108 Zoll
120 Zoll
132 Zoll
144 Zoll
156 Zoll
168 Zoll
180 Zoll
192 Zoll
204 Zoll
216 Zoll
228 Zoll
240 Zoll
252 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch):
4 lb.
9 lb
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb.
15 lb.
17 lb.
18 lb
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
15997001 84 Zoll 10 lb. 1 Stück
15907011 96 Zoll 11 lb. 1 Stück
15917011 108 Zoll 13 lb. 1 Stück
15987001 72 Zoll 9 lb 1 Stück
15957001 30 in. 4 lb. 1 Stück
15956991 120 Zoll 14 lb. 1 Stück
15977001 252 Zoll 29 lb. 1 Stück
15967001 240 Zoll 27 lb. 1 Stück
15966991 132 Zoll 15 lb. 1 Stück
15976991 144 Zoll 17 lb. 1 Stück
15996991 168 Zoll 19 lb. 1 Stück
15927001 204 Zoll 23 lb. 1 Stück
15986991 156 Zoll 18 lb 1 Stück
15907001 180 Zoll 21 lb. 1 Stück
15937001 216 Zoll 25 lb. 1 Stück
15917001 192 Zoll 22 lb. 1 Stück
15947001 228 Zoll 26 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15997001 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. LBTS7NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 €
    774.98 € / 1 Stück
    Sparen 47.02 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erstellen Sie Gleise mit einer Länge von bis zu 21 ft.
  • Zur Verwendung mit Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q und MetroMax i Regalsysteme
  • Die Sets beinhalten Schienen und alle benötigten Hardwareteile zum Aufbau eines Systems mit einer Länge von bis zu 21 ft. (640 cm)
  • 17-823-756 (LBTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset zum Verbinden der Schienen mit anderen Schienensets.
Spezifikation
Produkttyp Schienenset
Tiefe (angloamerikanisch) 84 Zoll
Tiefe (metrisch) 213,36 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem
Enthält Schienen und Beschläge, die für den Aufbau einer doppelten Tiefe benötigt werden qwikTRAK™ System bis zu 21 ft.
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lb.
Gewicht (metrisch) 4,5 kg