Learn More
Metro™ Flexline™ Wagenzubehör
Artikelnummer. p-4379399
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
21,59 x 11,43 x 42,54 cm (8,5 x 4,5 x 16,75 in.)
Farbe:
Grau
Kapazität (angloamerikanisch):
7 gal.
Produkttyp:
Abfallbehälter und Halter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15946911
Marke: Metro™ FL221
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für seitliche/versenkte Aufbewahrung
  • 28 Quart
  • Abmessungen: 37 x 27,5 x 39 cm (14,5 x 10,875 x 15,375 in.)
  • Halterung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7 gal.
Produkttyp Abfallbehälter und Halter
Kapazität (metrisch) 26,5 l
Farbe Grau
Abmessungen (L x B x H) 21,59 x 11,43 x 42,54 cm (8,5 x 4,5 x 16,75 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Flexline und Lifeline Wagen
Höhe (angloamerikanisch) 16,75 in.
Höhe (metrisch) 42,54 cm
Enthält Halter
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21,59 cm
Material Kunststoff
Breite (angloamerikanisch) 4,5 in.
Breite (metrisch) 11,43 cm