Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortisch, stationär
Beschreibung
- 34 in. (86.4 cm) hohe, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl der Stärke 14 mit abgerundeten Kanten
- Die Stützstruktur eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
- Pfosten mit verstellbaren Füßen kompensieren leichte Bodenunebenheiten
- Einstellbare Füße an jedem Pfosten
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage ohne Werkzeug. Auch in anderen Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Sicherheitsbeauftragten unter 1-800-772-6733.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stationärer Tisch |
| Basisausführung | Offen mit unterem Einlegeboden |
| Zertifizierung/Konformität | NSF |
| Abmessungen (L x B x H) | 182,88 x 76,2 x 86,36 cm (72 x 30 x 34 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sauberkeit und Stabilität |
| Höhe (angloamerikanisch) | 34 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 86,36 cm |
| Enthält | Unterstes Regalbrett (Edelstahl) |
| Länge (angloamerikanisch) | 72 in. |
| Länge (metrisch) | 182,88 cm |
| Mehr anzeigen |