Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Mobilgeräte-Kits
Artikelnummer. 15996871
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Metro MetroMax i und Q Regalsystem
Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, Super verstellbares Regalsystem
Metro Super Erecta Superverstellbares Regalsystem
Material:
Edelstahl
Polymer
Stahl
Gewicht (angloamerikanisch):
18.5 lb.
25 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Material Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
15996871 Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, Super verstellbares Regalsystem Stahl 25 lb. 1 Stück
15986871 Metro Super Erecta Superverstellbares Regalsystem Stahl 25 lb. 1 Stück
15906881 Metro Super Erecta Superverstellbares Regalsystem Edelstahl 25 lb. 1 Stück
15916881 Metro MetroMax i und Q Regalsystem Polymer 18.5 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15996871 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. BTMK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    809.00 €
    731.03 € / 1 Stück
    Sparen 77.97 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
  • Zur Verwendung mit Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ Super Adjustable™ Und MetroMax iQ™ Regalsysteme
  • Das Set beinhaltet vier 74-in.-Geräte. (188 cm) hohe mobile Stützen, vier V-Nut-Rollen; eine Mittelrollenbaugruppe aus Edelstahl, Stoßdämpfer, Verbindungsstangenhalterungen und weiteres Befestigungsmaterial
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes bewegliche System. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Produkttyp Kit für mobile Geräte
Ausführung Metroseal Green Epoxy
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro Super Erecta , Super Erecta Pro, Super verstellbares Regalsystem
Enthält Vier 74 in hohe bewegliche Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenkanalbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile
Gewicht (angloamerikanisch) 25 lb.
Gewicht (metrisch) 11,4 kg
Material Stahl