Learn More
Metro™ Hochdichte qwikTRAK™ Schienensets
Artikelnummer. 15996881
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
30 in.
72 Zoll
84 Zoll
96 Zoll
108 Zoll
120 Zoll
132 Zoll
144 Zoll
156 Zoll
168 Zoll
180 Zoll
192 Zoll
204 Zoll
216 Zoll
228 Zoll
240 Zoll
252 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch):
4 lb.
9 lb.
10 lb.
11 lb.
13 lb.
14 lb
15 lb.
17 lb.
18 lb.
19 lb.
21 lb.
22 lb.
23 lb.
25 lb.
26 lb.
27 lb.
29 lb.
Dimensione della confezione:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tiefe (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Dimensione della confezione
15996881 204 Zoll 23 lb. 1 Stück
15926881 120 Zoll 14 lb 1 Stück
15936881 132 Zoll 15 lb. 1 Stück
15946881 144 Zoll 17 lb. 1 Stück
15956881 156 Zoll 18 lb. 1 Stück
15966881 168 Zoll 19 lb. 1 Stück
15976881 180 Zoll 21 lb. 1 Stück
15986881 192 Zoll 22 lb. 1 Stück
15906891 216 Zoll 25 lb. 1 Stück
15916891 228 Zoll 26 lb. 1 Stück
15936891 240 Zoll 27 lb. 1 Stück
15946891 252 Zoll 29 lb. 1 Stück
15926891 30 in. 4 lb. 1 Stück
15976891 96 Zoll 11 lb. 1 Stück
15986891 108 Zoll 13 lb. 1 Stück
15956891 72 Zoll 9 lb. 1 Stück
15966891 84 Zoll 10 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15996881 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BTS17NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 €
    1540.42 € / 1 Stück
    Sparen 164.58 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 25-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Erstellen Sie Gleise mit einer Länge von bis zu 21 ft.
  • Zur Verwendung mit Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ MetroMax Q und MetroMax i Regalsysteme
  • Die Sets beinhalten Schienen und alle benötigten Hardwareteile zum Aufbau eines Systems mit einer Länge von bis zu 21 ft. (640 cm)
  • 17-823-715 (BTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset zum Verbinden der Schienen mit anderen Schienensets
Spécification
Produkttyp Schienenset
Tiefe (angloamerikanisch) 204 Zoll
Tiefe (metrisch) 518,16 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ MetroMax Q™ und Metromax i™ Regalsystem
Enthält Schienen und Befestigungsteile für den Zusammenbau des hochdichten qwikTRAK™ Systems bis zu 21 ft.
Gewicht (angloamerikanisch) 23 lb.
Gewicht (metrisch) 10,5 kg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.