Learn More
Metro™ MetroMax HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie)-Laborwagen
Artikelnummer. 15956941
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
30 in.
48 in.
Gewicht (angloamerikanisch):
89.5 lb
114.5 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
15956941 48 in. 114.5 lbs. 1 Stück
15946941 30 in. 89.5 lb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15956941 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. HPLC2X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00 €
    1731.84 € / 1 Stück
    Sparen 183.16 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MetroMax Der mobile Laborwagen für die Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) ermöglicht einen besseren Zugang bei der Ersteinrichtung und Wartung der Geräte.
  • Die arretierbaren Rollen (SEPARAT ERHÄLTLICH) sorgen dafür, dass das Gerät während des normalen Betriebs sicher befestigt ist.
  • Die effiziente Nutzung des vertikalen Raums erfordert weniger Stellfläche und schafft wertvollen Platz auf dem Labortisch für andere Anwendungen.
  • Die Wagen werden mit korrosionsbeständigen Polymeren hergestellt, die eine hervorragende chemische Beständigkeit gewährleisten und eine LEBENSLANGE Garantie gegen Rost und Korrosion bieten.
  • Die Regalböden lassen sich in 1-in.-Schritten verstellen, um Ihren Geräteanforderungen gerecht zu werden.
  • Jede Einheit enthält (4) feste MetroMax Regalböden (mit erhöhtem Rand zum Auffangen von Verschüttetem) und (1) offenes Gitterregal.
  • Die Regalmatten sind zur einfachen Reinigung herausnehmbar.
  • Regale und Pfosten sind eingebaut Microban™ antimikrobieller Produktschutz
  • Jedes Regalbrett trägt eine gleichmäßig verteilte Last von 800 lb.
  • Die Gesamtkapazität des Wagens wird durch die Rollen bestimmt (SEPARATE BESTELLT).
  • Weitere Größen und Ausführungen erhältlich, einschließlich stationärer Modelle.
  • Die Wagen werden zerlegt geliefert und lassen sich ohne Spezialwerkzeug leicht montieren.
  • Erforderliches Zubehör:
    • Rollen sind NICHT enthalten und müssen separat bestellt werden. Wählen Sie zwischen Lenk-, Brems- und Bockrollen mit verzinkten Stahlhörnern für nicht korrosive Umgebungen. Für korrosive Umgebungen (einschließlich routinemäßiger Belastung durch Reinigungsmittel) wählen Sie Rollen mit Polymer-Gabeln. Wählen Sie für Waschanwendungen des Wagens Edelstahlrollen aus.
  • Optionales Zubehör:
    • Ausziehbare Tastaturablage (Modell # KBX); Flache Monitorhalterung und Querstange – Auswahl je nach Regalgröße (Modellnr. FM30X3, FM36X3, FM48X3); Nur Halterung (Modell Nr. FMBX); Mehrfachsteckdosenleiste (Modell #PSX); Schwenkarm zur Pfostenmontage für Flachmonitore (Modell FMAX); Kabel-/Rohrmanagement-Clips zur Pfostenmontage (Modell Nr. TMX). Zum weiteren Zubehör gehören Regalleisten, Trennwände und Etikettenhalter.
Spezifikation
Produkttyp HPLC-Wagen
Kapazität (metrisch) 40.6 kg
Farbe Taupe, Blau
Abmessungen (L x B x H) 121,9 x 61 x 228,8 cm (48 x 24 x 81 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Hochleistungsflüssigchromatographie-Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 81 Zoll
Höhe (metrisch) 228,8 cm
Enthält 4 stabile MetroMax Einlegeböden (mit erhöhtem Rand, der verschüttete Flüssigkeiten zurückhält) und offene Gittereinlegeböden
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Länge (metrisch) 121,9 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 800 lb.
Tragkraft (metrisch) 362,8 kg
Material Polymer, Edelstahl
Anzahl Einschübe 5
Gewicht (metrisch) 51,9 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 114.5 lbs.
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm