Learn More
Metro™ MetroMax HPLC (Hochleistungsflüssigchromatographie)-Laborwagen
Beschreibung
Die arretierbaren Rollen (SEPARAT ERHÄLTLICH) sorgen dafür, dass das Gerät während des normalen Betriebs sicher befestigt ist. Die effiziente Nutzung des vertikalen Raums erfordert weniger Stellfläche und schafft wertvollen Platz auf dem Labortisch für andere Anwendungen. Die Wagen werden mit korrosionsbeständigen Polymeren hergestellt, die eine hervorragende chemische Beständigkeit gewährleisten und eine LEBENSLANGE Garantie gegen Rost und Korrosion bieten.
- Die Einlegeböden werden in Schritten zu 1 in angepasst, um Ihren Ansprüchen an die Ausrüstung gerecht zu werden
- Jede Einheit enthält (4) feste MetroMax-Einlegeböden (mit erhöhtem Rand, der verschüttete Flüssigkeiten zurückhält) und (1) offenen Gitterboden
- Die Einlegeböden sind für eine einfache Reinigung abnehmbar
- Regale und Pfosten haben antimikrobiellen Produktschutz von Microban™ eingebaut
- Jeder Einlegeboden trägt 800 lb gleichmäßig verteilt
- Gesamtkapazität des Wagens wird von den Rollen bestimmt (SEPARAT BESTELLT)
- Andere Größen und Konfigurationen erhältlich, einschließlich stationäre Modelle
- Die Wagen werden zerlegt geliefert und können einfach und ohne Werkzeuge montiert werden
Erforderliches Zubehör:
Rollen sind NICHT enthalten und müssen separat bestellt werden. Wählen Sie aus drehbaren, Bremsen- und starren Rollen mit beschichteten Stahlgabeln für korrosionsfreie Umgebungen. Für korrosive Umgebungen (einschließlich routinemäßiger Belastung durch Reinigungsmittel) wählen Sie Rollen mit Polymer-Gabeln. Wählen Sie für Waschanwendungen des Wagens Edelstahlrollen aus.
Optionales Zubehör:
Herausschiebbares Tastaturfach (Modell Nr. KBX); Halterung für Flachbildschirm und Kreuzschiene – je nach Regalgröße (Modell Nr. FM30X3, FM36X3, FM48X3); nur Halterung (Modell Nr. FMBX); Steckleiste für mehrere Steckdosen (Modell Nr. PSX); Schwenkarm für Flachbildschirm (Modell FMAX); nachmontierte Kabel-/Röhrchenverwaltungsklemmen (Modell Nr. TMX). Weiteres Zubehör sind Regalleisten und Unterteilungen sowie Etikettenhalter
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | HPLC-Wagen |
| Kapazität (metrisch) | 40.6 kg |
| Farbe | Taupe, Blue |
| Abmessungen (L x B x H) | 61 x 61 x 228,8 cm (30 x 24 x 81 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Hochleistungsflüssigchromatographie-Anwendungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 81 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 228,8 cm |
| Enthält | 4 stabile MetroMax Einlegeböden (mit erhöhtem Rand, der verschüttete Flüssigkeiten zurückhält) und offene Gittereinlegeböden |
| Länge (angloamerikanisch) | 30 in. |
| Länge (metrisch) | 61 cm |
| Mehr anzeigen |