Learn More
Metro™ MetroMax i Korb-Glaswarenwagen
Artikelnummer. 15996921
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
60 in.
Beschreibung:
4-Korb-Einheit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) Beschreibung Packungsgröße
15996921 60 in. 4-Korb-Einheit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15996921 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. GWBX32
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00 €
    1372.70 € / 1 Stück
    Sparen 1452.30 €
    51% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wagen der Stufe 2 mit integrierter Microban Der antimikrobielle Schutz des Produkts ermöglicht eine flexible Anordnung und gewährleistet, dass Lagerung und Transport Ihren Arbeitsalltag nicht stören.
  • Das modulare Design bietet äußerste Flexibilität.
  • Verstärkte Polymere bieten eine überlegene Festigkeit (bis zu 800 lb. pro Regalboden).
  • Korrosionsbeständig, geeignet für feuchte und nasse Umgebungen.
  • Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion.
  • Die Regalböden lassen sich leicht abwischen und verfügen über einen Rand, der Tropfen und Verschüttetes auffängt.
  • Es werden Glaswarenlösungen mit zwei und vier Körben Kapazität in einer platzsparenden 18 x 36 in. großen Verpackung angeboten. (457 x 914 mm) Grundfläche.
  • Solide MetroMax Die untere Ablage dient als Auffangwanne für verschüttete Flüssigkeiten und kann zur einfachen Reinigung aus dem Regalrahmen entfernt werden.
  • Umfangreiches Zubehör ist separat erhältlich, darunter Vollpolymer-Rollen für maximale Korrosionsbeständigkeit und erstklassige Leistung.
Bestellinformation
Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten (für eine optimale Lebensdauer werden 5-teilige Metro-Rollen empfohlen).
Spezifikation
Produkttyp Wagen für Glaswaren
Kapazität (metrisch) 362.8 kg
Farbe Taupe, Blau
Beschreibung 4-Korb-Einheit
Abmessungen (L x B x H) 91,4 x 45,7 x 15,2 cm (36 x 18 x 6 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glaswarentransport
Höhe (angloamerikanisch) 60 in.
Höhe (metrisch) 15.2 cm
Enthält Solider Metromax i Einlageboden
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91,4 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 800 lbs.
Tragkraft (metrisch) 362,8 kg
Material Polymer
Anzahl Einschübe 1
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,7 cm