Learn More
Metro™ MetroMax i™ Top-Track-Kits für Stationäre Zwischeneinheiten
Product Code. 15927221
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch) Einschub:
18 Zoll
24 Zoll
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Breite (angloamerikanisch) Einschub unitSize
15927221 24 Zoll 1 Stück
15917221 18 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15927221 Supplier Metro™ Supplier No. MXTTA24
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
  • 2185 mm-Pfosten (86 in.)
  • Befestigungselemente/Komponenten für den Anschluss an Schienensets einer feststehenden Zwischeneinheit
Leicht zugängliche Lagerung mit hoher Dichte
Die Top-Track Aufbewahrungssysteme erhöhen die Speicherkapazität und erleichtern den Zugriff durch obenliegende Führungsschienen.
  • Stationäre Zwischeneinheit hilft bei der Organisation MetroMax i Top-Track-Speichersysteme
  • Erforderlich, wenn die gewünschte Gleislänge 6405 mm (21 ft.) überschreitet.
  • 2185 mm (86 in.) hohe Pfosten
Order Info
Regalböden nicht inbegriffen.
Specifications
Produkttyp Kit für stationäre Zwischeneinheit
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ MetroMax i™ und Q™ Top-Track™ System
Höhe (angloamerikanisch) 86 in.
Höhe (metrisch) 2185 mm
Enthält 86 in hohe Pfosten, Hardware und Verbindungskomponenten
Breite (angloamerikanisch) Einschub 24 Zoll
Breite (metrisch) Einschub 61 cm