Learn More
Metro™ MetroMax Q™ Pfosten
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modell:
Mobil
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
Standpfosten verfügen über einen verstellbaren Nivellierfuß, um ungleichmäßige
Böden auszugleichen Der Nivellierfuß kann 1 in (25 mm) verstellt werden.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Stationary Shelving Post |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Metromax Q™ Regale |
| Höhe (angloamerikanisch) | 74 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 188 cm |
| Modell | Mobil |
| Material | Epoxidharz-beschichteter Stahl, Polymer |