Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, graue Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Artikelnummer. 15967091
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.)
90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.)
121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.)
151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.)
Produkttyp:
Fahrbarer Tisch
Stationärer Tisch
Enthält:
3-seitiger Rahmen
3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz
Gewicht (angloamerikanisch):
70 lb
70 lbs.
82 lbs.
101 lbs.
120 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Produkttyp Enthält Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
15967091 75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.) Stationärer Tisch 3-seitiger Rahmen 70 lbs. 1 Stück
15947101 90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.) Stationärer Tisch 3-seitiger Rahmen 82 lbs. 1 Stück
15927111 121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.) Stationärer Tisch 3-seitiger Rahmen 101 lbs. 1 Stück
15907121 151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.) Stationärer Tisch 3-seitiger Rahmen 120 lbs. 1 Stück
15997121 75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.) Fahrbarer Tisch 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz 70 lb 1 Stück
15977131 90,8 x 76,2 x 91,44 cm (35,75 x 30 x 36 in.) Fahrbarer Tisch 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz 82 lbs. 1 Stück
15957141 121,2 x 76,2 x 91,44 cm (47,75 x 30 x 36 in.) Fahrbarer Tisch 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz 101 lbs. 1 Stück
15927151 151,7 x 76,2 x 91,44 cm (59,75 x 30 x 36 in.) Fahrbarer Tisch 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz 120 lbs. 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15967091
Marke: Metro™ LTS30UPG
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Der Metro Edelstahl-Laborarbeitstisch zeichnet sich durch korrosionsbeständige Leistung und durchgehend Edelstahlkonstruktion aus.
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp Stationärer Tisch
Farbe Silver
Abmessungen (L x B x H) 75,5 x 76,2 x 91,44 cm (29,75 x 30 x 36 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Labor
Höhe (angloamerikanisch) 36 in.
Höhe (metrisch) 91,44 cm
Enthält 3-seitiger Rahmen
Länge (angloamerikanisch) 29.75 Zoll
Länge (metrisch) 75,5 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 273 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 70 lbs.
Gewicht (metrisch) 32 kg
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76,2 cm
Material Edelstahl