Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, Edelstahlplatte mit Spritzschutz und 3-seitigem Rahmen
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stationärer Tisch |
| Abmessungen (L x B x H) | 151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
| Höhe (angloamerikanisch) | 35 in. |
| Höhe (metrisch) | 89 cm |
| Enthält | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen |
| Länge (angloamerikanisch) | 59.75 Zoll |
| Länge (metrisch) | 151,7 cm |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
| Mehr anzeigen |