Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, Edelstahlplatte mit Spritzschutz und 3-seitigem Rahmen
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.)
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.)
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.)
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
Enthält:
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz
Produkttyp:
Fahrbarer Tisch
Stationärer Tisch
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Informations sur la commande
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Stationärer Tisch |
| Abmessungen (L x B x H) | 121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
| Höhe (angloamerikanisch) | 35 in. |
| Höhe (metrisch) | 89 cm |
| Enthält | Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen |
| Länge (angloamerikanisch) | 47.75 Zoll |
| Länge (metrisch) | 121,2 cm |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu