Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, Edelstahlplatte mit Spritzschutz und 3-seitigem Rahmen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter im Labor sicher bleiben. Metro-Edelstahl-Laborarbeitstisch mit hinterem Spritzschutz, 3-seitigem Rahmen und Edelstahlkonstruktion sorgt für Sauberkeit und korrosionsbeständige Leistung.
Marke: Metro™ LTSM60US
Weitere Details : Netto-Gewicht : 43.18400kg
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
59.75 Zoll | |
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) | |
89 cm | |
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz | |
273 kg | |
151,7 cm | |
Edelstahl |
Fahrbarer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
35 Zoll | |
30 Zoll | |
76,2 cm | |
600 lb. |