Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, Edelstahlplatte mit Spritzschutz und 3-seitigem Rahmen
Artikelnummer. 15957101
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.)
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.)
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.)
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
Enthält:
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz
Produkttyp:
Fahrbarer Tisch
Stationärer Tisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Enthält Produkttyp unitSize
15957101 90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen Stationärer Tisch 1 Stück
15937151 151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz Fahrbarer Tisch 1 Stück
15977091 75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen Stationärer Tisch 1 Stück
15937111 121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen Stationärer Tisch 1 Stück
15917121 151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen Stationärer Tisch 1 Stück
15907131 75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz Fahrbarer Tisch 1 Stück
15987131 90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz Fahrbarer Tisch 1 Stück
15967141 121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.) Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz Fahrbarer Tisch 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15957101
Marke: Metro™ LTS36US
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter im Labor sicher bleiben. Metro-Edelstahl-Laborarbeitstisch mit hinterem Spritzschutz, 3-seitigem Rahmen und Edelstahlkonstruktion sorgt für Sauberkeit und korrosionsbeständige Leistung.
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp Stationärer Tisch
Abmessungen (L x B x H) 90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Labor
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Höhe (metrisch) 89 cm
Enthält Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
Länge (angloamerikanisch) 35.75 Zoll
Länge (metrisch) 90,8 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 273 kg
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76,2 cm
Material Edelstahl