Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, Edelstahlplatte mit Spritzschutz und 3-seitigem Rahmen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter im Labor sicher bleiben. Metro-Edelstahl-Laborarbeitstisch mit hinterem Spritzschutz, 3-seitigem Rahmen und Edelstahlkonstruktion sorgt für Sauberkeit und korrosionsbeständige Leistung.
Marke:  Metro™ LTSM48US
Weitere Details : Netto-Gewicht : 33.02400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15967141
  • 1490.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
47.75 Zoll
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.)
89 cm
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz
273 kg
121,2 cm
Edelstahl
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
35 Zoll
30 Zoll
76,2 cm
600 lb.