Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, Edelstahlplatte mit Spritzschutz und 3-seitigem Rahmen
Artikelnummer. 15987131
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
75,5 x 76,2 x 89 cm (29,75 x 30 x 35 in.)
90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.)
121,2 x 76,2 x 89 cm (47,75 x 30 x 35 in.)
151,7 x 76,2 x 89 cm (59,75 x 30 x 35 in.)
Enthält:
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen
Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz
Produkttyp:
Fahrbarer Tisch
Stationärer Tisch
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15987131
Marke: Metro™ LTSM36US
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Mitarbeiter im Labor sicher bleiben. Metro-Edelstahl-Laborarbeitstisch mit hinterem Spritzschutz, 3-seitigem Rahmen und Edelstahlkonstruktion sorgt für Sauberkeit und korrosionsbeständige Leistung.
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Produkttyp Fahrbarer Tisch
Abmessungen (L x B x H) 90,8 x 76,2 x 89 cm (35,75 x 30 x 35 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Labor
Höhe (angloamerikanisch) 35 in.
Höhe (metrisch) 89 cm
Enthält Spritzschutz mit 3-seitigem Rahmen, Adaptereinsatz
Länge (angloamerikanisch) 35.75 Zoll
Länge (metrisch) 90,8 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 273 kg
Breite (angloamerikanisch) 30 in.
Breite (metrisch) 76,2 cm
Material Edelstahl