Learn More
Metro™ Mobile Sicherheitseinheiten für Standardanwendungen, Edelstahl
Artikelnummer. 15987231
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
21,5 in.
27.25 Zoll
33.5 Zoll
Länge (angloamerikanisch):
40.75 Zoll
52.75 Zoll
65 Zoll
Gewicht (angloamerikanisch):
138 lbs.
154 lbs.
157 lbs.
167 lb
174 lb
193 lb
195 lbs.
215 lbs.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) Gewicht (angloamerikanisch) unitSize
15987231 27.25 Zoll 52.75 Zoll 174 lb 1 Stück
15977231 27.25 Zoll 40.75 Zoll 154 lbs. 1 Stück
15957231 21,5 in. 40.75 Zoll 138 lbs. 1 Stück
15967231 21,5 in. 52.75 Zoll 157 lbs. 1 Stück
15997231 27.25 Zoll 65 Zoll 195 lbs. 1 Stück
15907241 33.5 Zoll 40.75 Zoll 167 lb 1 Stück
15917241 33.5 Zoll 52.75 Zoll 193 lb 1 Stück
15927241 33.5 Zoll 65 Zoll 215 lbs. 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 15987231
Marke: Metro™ SEC55SSD
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Benötigt
Rollen müssen separat bestellt werden. Wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Sicherheitsbeauftragten, um die richtigen Laufrollen für Ihre Anwendung, Lastanforderung und Betriebsumgebung auszuwählen und zu bestellen.
Sichern Sie die wichtigsten Gegenstände in Ihrem Labor. Mobile Metro Standardlast-Sicherheitseinheiten schützen wertvolle Materialien und empfindliche Gegenstände vor Verlust oder Diebstahl. Erhältlich in einer glatten, leicht zu reinigenden Edelstahloberfläche.
Die beweglichen Sicherheitseinheiten schützen Wertgegenstände und empfindliche Materialien vor Verlust oder Diebstahl. Edelstahl Typ 304 bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Die robuste, offene Drahtkonstruktion sorgt dafür, dass der Inhalt jederzeit sichtbar ist und der Bestand problemlos überprüft werden kann. Große Auswahl an Rollen für unterschiedliche Anforderungen.
  • Patentierter, ergonomischer Türgriff mit 1/4 Drehungen
  • Die Doppeltüren lassen sich bis zu 270° öffnen und können an den Seiten befestigt werden
  • Feste obere und untere Super Erecta Einlegeböden
  • Optionale Zwischenregale können in Schritten von 1 in. über die gesamte Höhe des Pfostens positioniert werden
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Einfache Montage. Super Adjustable/Super Erecta™ Zwischenregale und Laufrollen separat erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Mobiler Sicherheitswagen
Kapazität (metrisch) 89 kg
Farbe Silver
Abmessungen (L x B x H) 134 x 69,2 x 157,5 cm (52,75 x 27,25 x 62 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 62 Zoll
Höhe (metrisch) 157,5 cm
Länge (angloamerikanisch) 52.75 Zoll
Länge (metrisch) 134 cm
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe 2
Gewicht (metrisch) 79 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 174 lb
Breite (angloamerikanisch) 27.25 Zoll
Breite (metrisch) 69,2 cm