Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Rollwagen für Tierversuchsverfahren
Artikelnummer. 15957261
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Rollwagen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15957261 Rollwagen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15957261 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. SXRSCAST
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5660.00 €
    5129.94 € / 1 Stück
    Sparen 530.06 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
48 in. (121,2 cm) hohe, nicht verriegelbare bewegliche Hülle; Zwei 3-in.-… (7,6 cm) Polymerschubladen; Zwei 6 in. (15,2 cm) Polymerschubladen; Zwei 9-in.-… (22,9 cm) Polymerschubladen; schieferblaue Schubladengriffe; Ein 3-in.-Stück. (7,6 cm) Schubladeneinteiler-Set; Links ausschwenkbarer, nicht verriegelbarer Behälter mit drei Kippbehältern und Behälterablage mit Trennwänden; Rechts feststehender, nicht verriegelbarer Behälter mit einem Kippbehälter, Abfallkorb und Halterung sowie Behälterablage mit Trennwänden; Überführung mit zwei Zubehörschienen und Drahtkorb
Hergestellt aus einem leicht zu reinigenden, hochentwickelten Polymermaterial, das im Gegensatz zu Metallwagen keine Dellen bekommt, abplatzt, rostet, abblättert oder korrodiert.
  • Microban™ Der antimikrobielle Schutz hemmt das Wachstum von flecken- und geruchsverursachenden Bakterien.
  • Die Wagen nutzen 5 in. (127 mm) Polyurethan-Lenkrollen: zwei vordere Lenkrollen mit leicht zugänglichen Zehenbremsen und zwei hintere Lenkrollen
  • Jede Schubladenfront hat die Maße 0,5 x 18,38 in. (1,3 x 46,7 cm) polierte Fläche, die eine sichere Haftung ermöglicht DYMO™ Und Zebra™ Etiketten (nicht enthalten)
Spezifikation
Produkttyp Rollwagen
Farbe Taupe, Blau
Abmessungen (L x B x H) 63,3 x 88,2 x 121,1 cm (24,9 x 34,7 x 47,7 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 47.7 Zoll
Höhe (metrisch) 121,1 cm
Enthält 48 in. Fahrbarer H-Container ohne Verriegelung, zwei 7,6 cm (3 in.) große Polymerschubladen, zwei 15,2 cm (6 in.) große Polymerschubladen, zwei 22,9 cm (9 in.) große Polymerschubladen, schieferblaue Schubladengriffe, 7,6 cm (3 in.) große Schubladeneinteiler, links ausschwenkbarer, nicht verriegelbarer Container mit drei Kippbehältern und Containerablage mit Trennwänden, rechts feststehender, nicht verriegelbarer Container mit einem Kippbehälter, Abfalleimer und Halterung sowie Containerablage mit Trennwänden, Überlauf mit zwei Zubehörschienen und Drahtkorb
Länge (angloamerikanisch) 24.9 Zoll
Länge (metrisch) 63,3 cm
Material Polymer
Anzahl Einschübe Keine
Breite (angloamerikanisch) 34.7 Zoll
Breite (metrisch) 88,2 cm