Learn More
Metro™ Aufbewahrungskorb für SmartWall G3, Super Erecta Regale
Product Code. 15966931
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Smartwall G3™, Super Erecta™ Regale
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte) Unit Size
15966931 Smartwall G3™, Super Erecta™ Regale 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15966931 Supplier Metro™ Supplier No. H210C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.05 €
    43.67 € / 1 Stück
    Sparen 4.38 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für SmartWall G3, Super Erecta Regale
  • Wird an Hängeschiene oder an Regalen befestigt
  • Größe (B x L x H): 44 x 19 x 12,7 cm (17,03 x 7,5 x 5 in.)
Specifications
Produkttyp Aufbewahrungskorb
Material Chrom
Abmessungen (L x B x H) 19 x 44 x 12,7 cm (7,5 x 17,03 x 5 in.)
Zur Verwendung mit (Geräte) Smartwall G3™, Super Erecta™ Regale
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 7.5 in.
Länge (metrisch) 19 cm
Breite (angloamerikanisch) 17.03 Zoll
Breite (metrisch) 44 cm