Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, 8-Zoll-Regalteiler
Artikelnummer. 15986901
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15986901 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15986901 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. DD18S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.40 €
    55.20 € / 1 Stück
    Sparen 3.20 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Metro™ Super Erecta™ Regalen
Trennwände können auch am Boden der Einlegeböden angebracht werden. Erhältlich in Chrom oder Typ-304-Edelstahl. Weitere Größen erhältlich.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regale
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 20,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,7 cm
Material Edelstahl