Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wagengriff
Artikelnummer. 15976931
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15976931 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15976931 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. H5S
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Anpassen von Super Erecta Wagen
  • Einteilig
  • Edelstahl
  • 24 in. (61 cm)
Spezifikation
Produkttyp Wagengriff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feuchte Umgebungen wie Gefrierschränke, Kühlräume, Wäschereien und Geschirrspülstationen
Zur Verwendung mit (Geräte) Super Erecta Wagen, Regale und Rollen
Höhe (angloamerikanisch) 34.5 Zoll
Höhe (metrisch) 87,63 cm
Material Edelstahl
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 60,96 cm