Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Artikelnummer. 15936561| Artikelnummer. | Höhe (angloamerikanisch) | Modell | Material | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15936561 | 14,5 in. | Fest installiert | Edelstahl | 1 Stück |
| 15926741 | 62.6 Zoll | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15926561 | 14,5 in. | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15946561 | 13.75 Zoll | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15966561 | 13.75 Zoll | Mobil | Edelstahl | 1 Stück |
| 15996701 | 54.6 Zoll | Fest installiert | Chrom | 1 Stück |
| 15966691 | 33.75 Zoll | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15916741 | 62.6 Zoll | Fest installiert | Chrom | 1 Stück |
| 15956751 | 6,75 in. | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15976751 | 6,75 in. | Mobil | Edelstahl | 1 Stück |
| 15986751 | 86.63 Zoll | Fest installiert | Chrom | 1 Stück |
| 15996751 | 86.63 Zoll | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15916761 | 86.63 Zoll | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15946761 | 96.5 Zoll | Fest installiert | Chrom | 1 Stück |
| 15916711 | 54.6 Zoll | Fest installiert | Edelstahl | 1 Stück |
| 15906681 | 27,5 in. | Fest installiert | Edelstahl | 1 Stück |
| 15956691 | 34.5 Zoll | Fest installiert | Edelstahl | 1 Stück |
| 15936741 | 62.6 Zoll | Fest installiert | Edelstahl | 1 Stück |
| 15916751 | 74.6 Zoll | Fest installiert | Edelstahl | 1 Stück |
| 15926711 | 53.81 Zoll | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15946741 | 61.81 Zoll | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15916681 | 27.75 Zoll | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15926751 | 73.8 Zoll | Mobil | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15946691 | 34.5 Zoll | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15936761 | 96.2 Zoll | Mobil | Edelstahl | 1 Stück |
| 15916561 | 14,5 in. | Fest installiert | Chrom | 1 Stück |
| 15936691 | 34.5 Zoll | Fest installiert | Chrom | 1 Stück |
| 15906751 | 74.6 Zoll | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15906761 | 86.63 Zoll | Fest installiert | Edelstahl | 1 Stück |
| 15934851 | 73.8 Zoll | Mobil | Chrom | 1 Stück |
| 15936711 | 53.81 Zoll | Mobil | Edelstahl | 1 Stück |
| 15986691 | 33.75 Zoll | Mobil | Edelstahl | 1 Stück |
| 15966741 | 61.81 Zoll | Mobil | Edelstahl | 1 Stück |
| 15976691 | 33.75 Zoll | Mobil | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15936751 | 73.8 Zoll | Mobil | Edelstahl | 1 Stück |
| 15926761 | 86 in. | Mobil | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15956741 | 62 Zoll | Mobil | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15906711 | 54.5 Zoll | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15996671 | 28.375 Zoll | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15946751 | 7.375 Zoll | Fest installiert | Edelstahl (304) | 1 Stück |
| 15926681 | 28.375 Zoll | Mobil | Edelstahl (304) | 1 Stück |
Artikelnummer. 15936561
Marke: Metro™ 13PS
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 erhältlich. Metroseal 3 umfasst den antimikrobiellen Produktschutz Microban und bietet 12 Jahre Garantie im Falle von Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
- Mit Rillen in Stufen von 1 in. (2.5 cm)
- Zur einfachen Identifizierung sind die Pfosten in Stufen von 8 in. (20.3 cm) doppelt gerillt
Bestellinformation
Höhe einschließlich Nivellierschraube und Kappe. Regale und Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stationary Shelving Post |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem |
| Höhe (angloamerikanisch) | 14,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 36,83 cm |
| Modell | Fest installiert |