Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Pfosten
Artikelnummer. 15966751
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl (304)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15966751 Edelstahl (304) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15966751 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. 7UPK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.35 €
    17.45 € / 1 Stück
    Sparen 1.90 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen.
Die feststehenden Pfosten sind mit verstellbaren Schrauben ausgestattet, um unebene Oberflächen auszugleichen. Die Pfosten sind in Chrom, Edelstahl Typ 304 und Metroseal 3 Die Metroseal 3 beinhaltet Microban Das Produkt bietet antimikrobiellen Schutz und hat eine 12-jährige Garantie gegen Rost und Korrosion. Die beweglichen Pfosten werden ohne verstellbare Schrauben geliefert und sind für die Verwendung mit Stabrollen geeignet.
  • Mit Nut bei 1 in. (2,5 cm) Intervalle
  • Die Pfosten sind alle 8 in. mit doppelten Nuten versehen. (20,3 cm) zur einfachen Identifizierung
Bestellinformation
Die Höhe beinhaltet Nivellierbolzen und Abdeckkappe. Regalböden und Pfosten sind separat erhältlich.
Spezifikation
Ausführung Metroseal Epoxy 3
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Drahtregalsystem
Höhe (angloamerikanisch) 27,5 in.
Höhe (metrisch) 69,85 cm
Modell Mobil
Material Edelstahl (304)