Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regal, Edelstahl, autoklavierbar und Wagen-waschbar
Artikelnummer. 15966651
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Länge (angloamerikanisch) unitSize
15966651 24 in. 30 in. 1 Stück
15976571 14 in. 42 in. 1 Stück
15946591 18 in. 30 in. 1 Stück
15936581 14 in. 60 Zoll 1 Stück
15926601 18 in. 42 in. 1 Stück
15916611 18 in. 60 Zoll 1 Stück
15976611 21 in. 24 in. 1 Stück
15916631 21 in. 42 in. 1 Stück
15966631 21 in. 48 in. 1 Stück
15966661 24 in. 42 in. 1 Stück
15986571 14 in. 48 in. 1 Stück
15996561 14 in. 30 in. 1 Stück
15966671 24 in. 60 Zoll 1 Stück
15916661 24 in. 36 in. 1 Stück
15926621 21 in. 30 in. 1 Stück
15986561 14 in. 24 in. 1 Stück
15936571 14 in. 36 in. 1 Stück
15986591 18 in. 36 in. 1 Stück
15956601 18 in. 48 in. 1 Stück
15996661 24 in. 48 in. 1 Stück
15906591 18 in. 24 in. 1 Stück
15976621 21 in. 36 in. 1 Stück
15946641 21 in. 60 Zoll 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15966651 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. 2430NFS
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bewahren Sie die Autoklaviergeräte ordentlich und an Ort und Stelle auf. Metro Super Erecta™ Stabiles Regal ist perfekt für Autoklaven- und Wagenwasch- Anwendungen.
  • Komplett rostfrei
  • Aluminium-Splithülsen mit Edelstahl-C-Ringen für korrosive Anwendungen in Autoklaven oder Wagenwaschanlagen bei hohen Temperaturen bestellen (13-450-953)
Spezifikation
Produkttyp Massives Regal
Farbe Silber
Material Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Abmessungen (L x B) 76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro Super Erecta Regalsystem
Länge (angloamerikanisch) 30 in.
Länge (metrisch) 76 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm