Learn More
Metro™ Super Erecta™ solides Regalzubehör, Regalteiler
Artikelnummer. 15996901
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
24 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
15996901 24 in. 1 Stück
15976901 14 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15996901 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. DD24FS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.55 €
    70.43 € / 1 Stück
    Sparen 4.12 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regaleinteiler helfen bei der Organisation.
  • Edelstahl
  • 8 in. hoch
  • Befestigung mit Federklemmen (im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Produkttyp Regalteiler für Drahtregale
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regale
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 20,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm
Material Edelstahl