Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, verchromt
Artikelnummer. 15976591
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
121,9 x 91 cm (48 x 36 Zoll)
122 x 53 cm (48 x 21 Zoll)
152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
152,4 x 76 cm (60 x 30 Zoll)
183 x 53 cm (72 x 21 Zoll)
183 x 76 cm (72 x 30 Zoll)
183 x 91 cm (72 x 36 Zoll)
36 x 36 Zoll (91 x 91 cm)
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll)
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll)
76 x 53 cm (30 x 21 Zoll)
76 x 61 cm (30 x 24 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll)
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
91,4 x 76 cm (36 x 30 Zoll)
Tragkraft (angloamerikanisch):
21 lb.
400 lb.
600 lb.
800 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Tragkraft (angloamerikanisch) Packungsgröße
15976591 91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll) 400 lb. 1 Stück
15956671 152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll) 21 lb. 1 Stück
15946601 121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll) 400 lb. 1 Stück
15906611 152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll) 600 lb. 1 Stück
15976681 152,4 x 76 cm (60 x 30 Zoll) 400 lb. 1 Stück
15926701 121,9 x 91 cm (48 x 36 Zoll) 600 lb. 1 Stück
15906661 91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll) 400 lb. 1 Stück
15966571 106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15926581 152,4 x 35,5 cm (60 x 14 Zoll) 600 lb. 1 Stück
15966611 61 x 53 cm (24 x 21 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15996581 61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15916621 76 x 53 cm (30 x 21 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15966621 91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15956631 122 x 53 cm (48 x 21 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15906631 106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15976641 183 x 53 cm (72 x 21 Zoll) 600 lb. 1 Stück
15936641 152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll) 600 lb. 1 Stück
15956651 76 x 61 cm (30 x 24 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15956661 106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll) 800 lb. 1 Stück
15906701 36 x 36 Zoll (91 x 91 cm) 800 lb. 1 Stück
15906691 183 x 76 cm (72 x 30 Zoll) 600 lb. 1 Stück
15966701 183 x 91 cm (72 x 36 Zoll) 600 lb. 1 Stück
15936681 91,4 x 76 cm (36 x 30 Zoll) 800 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 15976591 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. 1836NC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.95 €
    68.97 € / 1 Stück
    Sparen 6.98 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 01-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drahtregale in Chromoptik ermöglichen in Kombination mit Metro flexible Konfigurationen. Super Erecta Regalsysteme.
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Echte Nickel-Chrom-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Beschichtung mit Schutzlack
Spezifikation
Produkttyp Drahteinlage
Abmessungen (L x B) 91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Enthält Kunststoffhülsen und -keile
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91,4 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 400 lb.
Tragkraft (metrisch) 363 kg
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,7 cm
Material Chrom