Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal3 mit Microban™ Oberfläche
Artikelnummer. 15986641
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
14 x 30 in.
14 x 36 in.
14 x 48 in.
14 x 60 in.
14 x 72 in.
18 x 24 in.
18 x 30 in.
18 x 36 in.
18 x 54 in.
18 x 60 in.
21 x 24 in.
21 x 30 in.
21 x 36 in.
21 x 42 in.
21 x 48 in.
21 x 54 in.
21 x 72 in.
24 x 24 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
24 x 42 in.
24 x 48 in.
24 x 54 in.
30 x 48 in.
30 x 60 in.
30 x 72 in.
36 x 48 in.
36 x 60 in.
36 x 72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
15986641 21 x 72 in. 1 Stück
15906571 14 x 30 in. 1 Stück
15946571 14 x 36 in. 1 Stück
15996571 14 x 48 in. 1 Stück
15946581 14 x 60 in. 1 Stück
15976581 14 x 72 in. 1 Stück
15916591 18 x 24 in. 1 Stück
15956591 18 x 30 in. 1 Stück
15996591 18 x 36 in. 1 Stück
15986601 18 x 54 in. 1 Stück
15926611 18 x 60 in. 1 Stück
15986611 21 x 24 in. 1 Stück
15936621 21 x 30 in. 1 Stück
15926631 21 x 42 in. 1 Stück
15986621 21 x 36 in. 1 Stück
15976631 21 x 48 in. 1 Stück
15906641 21 x 54 in. 1 Stück
15926651 24 x 24 in. 1 Stück
15976651 24 x 30 in. 1 Stück
15926661 24 x 36 in. 1 Stück
15976661 24 x 42 in. 1 Stück
15936671 24 x 54 in. 1 Stück
15906671 24 x 48 in. 1 Stück
15986681 30 x 60 in. 1 Stück
15956681 30 x 48 in. 1 Stück
15916691 30 x 72 in. 1 Stück
15936701 36 x 48 in. 1 Stück
15946701 36 x 60 in. 1 Stück
15976701 36 x 72 in. 1 Stück
29 options
Product Code. 15986641
Brand: Metro™ 2172NK3
Only null left
Add to basket
Add to basket
Konfigurieren Sie Ihren Laborspeicher nach Bedarf. Metro Super Erecta-Drahtböden sind leicht verstellbar und das grüne Metroseal 3-Epoxid mit Microban-Oberfläche macht sie einfach sauber zu halten. Die Einlegeböden sind für die Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen vorgesehen.
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Korrosionsbeständige Oberfläche für feuchte Umgebungen oder hohe Luftfeuchtigkeit
  • Die antimikrobielle Oberfläche hält das Produkt sauber
Specifications
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 21 x 72 in.
Ausführung Metroseal 3 mit Microban