Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal3 mit Microban™ Oberfläche
Artikelnummer. 15986681
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
14 x 30 in.
14 x 36 in.
14 x 48 in.
14 x 60 in.
14 x 72 in.
18 x 24 in.
18 x 30 in.
18 x 36 in.
18 x 54 in.
18 x 60 in.
21 x 24 in.
21 x 30 in.
21 x 36 in.
21 x 42 in.
21 x 48 in.
21 x 54 in.
21 x 72 in.
24 x 24 in.
24 x 30 in.
24 x 36 in.
24 x 42 in.
24 x 48 in.
24 x 54 in.
30 x 48 in.
30 x 60 in.
30 x 72 in.
36 x 48 in.
36 x 60 in.
36 x 72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
| Artikelnummer. | Abmessungen (L x B) | unitSize |
|---|---|---|
| 15986681 | 30 x 60 in. | 1 Stück |
| 15906571 | 14 x 30 in. | 1 Stück |
| 15946571 | 14 x 36 in. | 1 Stück |
| 15996571 | 14 x 48 in. | 1 Stück |
| 15946581 | 14 x 60 in. | 1 Stück |
| 15976581 | 14 x 72 in. | 1 Stück |
| 15916591 | 18 x 24 in. | 1 Stück |
| 15956591 | 18 x 30 in. | 1 Stück |
| 15996591 | 18 x 36 in. | 1 Stück |
| 15986601 | 18 x 54 in. | 1 Stück |
| 15926611 | 18 x 60 in. | 1 Stück |
| 15986611 | 21 x 24 in. | 1 Stück |
| 15936621 | 21 x 30 in. | 1 Stück |
| 15926631 | 21 x 42 in. | 1 Stück |
| 15986621 | 21 x 36 in. | 1 Stück |
| 15976631 | 21 x 48 in. | 1 Stück |
| 15906641 | 21 x 54 in. | 1 Stück |
| 15926651 | 24 x 24 in. | 1 Stück |
| 15976651 | 24 x 30 in. | 1 Stück |
| 15986641 | 21 x 72 in. | 1 Stück |
| 15926661 | 24 x 36 in. | 1 Stück |
| 15976661 | 24 x 42 in. | 1 Stück |
| 15936671 | 24 x 54 in. | 1 Stück |
| 15906671 | 24 x 48 in. | 1 Stück |
| 15956681 | 30 x 48 in. | 1 Stück |
| 15916691 | 30 x 72 in. | 1 Stück |
| 15936701 | 36 x 48 in. | 1 Stück |
| 15946701 | 36 x 60 in. | 1 Stück |
| 15976701 | 36 x 72 in. | 1 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15986681
Marke: Metro™ 3060NK3
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Korrosionsbeständige Oberfläche für feuchte Umgebungen oder hohe Luftfeuchtigkeit
- Die antimikrobielle Oberfläche hält das Produkt sauber
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wire Shelf |
| Abmessungen (L x B) | 30 x 60 in. |
| Ausführung | Metroseal 3 mit Microban |