Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Artikelnummer. 15966951
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15966951 Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15966951 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. L24N1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.90 €
    24.39 € / 1 Stück
    Sparen 2.51 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Metro™ Super Erecta™ Regale.
  • Ein in. breite Kanten bieten eine sichere Befestigung für Gegenstände beim Transport oder um seismische oder andere Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
  • Einfache, werkzeuglose Befestigung an Metro Super Erecta oder Super Adjustable Drahtregale.
  • Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
  • Für stationäre oder mobile Installationen.
  • Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen herausragen oder herunterfallen.
  • Seitliche und hintere Leisten sind 1 in. hoch. (25 mm) hoch.
  • Die massiven Regalleisten sind 10,1 cm hoch und verfügen über Federclips zur Befestigung.
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Produkttyp Stapelbare Ablage für Drahtregale
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regale
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (metrisch) 2,5 cm
Enthält Federklemmenstecker
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 61 cm
Material Edelstahl