Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Artikelnummer. 15926971
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 Zoll
72 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
4 in.
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15926971
Marke: Metro™ L60WS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Erhältlich für Draht- oder geschlossene Einlegeböden
Die 1 in.-Leisten bilden eine Kante zur Sicherung von Gegenständen während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen. Einfache Befestigung ohne Werkzeug an Metro Super Erecta oder Super Adjustable Drahtregalen. Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
  • Feststehende oder bewegliche Installation
  • Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen hervorstehen oder herausfallen
  • Die seitlichen und hinteren Leisten stehen 1 in. (25 mm) hoch
  • Die massiven Leisten stehen 4 in. (10.1 cm) hoch und verfügen über Federklemmen zum Anbringen
Información de órdenes
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Especificaciones
Produkttyp Stackable Ledge for Solid Shelving
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ feste Einlegeböden
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Enthält Federklemmenstecker
Länge (angloamerikanisch) 60 Zoll
Länge (metrisch) 152,4 cm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado