Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Artikelnummer. 15936951
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 Zoll
72 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
4 in.
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Material unitSize
15936951 18 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15946951 21 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15996941 14 in. 1 in. Edelstahl 1 Stück
15986951 24 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15916961 30 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15946961 36 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15996961 48 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15966961 42 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15926971 60 Zoll 4 in. Edelstahl 1 Stück
15906951 18 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15906971 60 Zoll 1 in. Chrom 1 Stück
15976961 48 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15986941 14 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15936971 72 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15996951 30 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15956961 42 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15916951 18 in. 1 in. Edelstahl 1 Stück
15986961 48 in. 1 in. Edelstahl 1 Stück
18 options
Artikelnummer. 15936951
Marke: Metro™ L18WS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich für Draht- oder geschlossene Einlegeböden
Die 1 in.-Leisten bilden eine Kante zur Sicherung von Gegenständen während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen. Einfache Befestigung ohne Werkzeug an Metro Super Erecta oder Super Adjustable Drahtregalen. Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
  • Feststehende oder bewegliche Installation
  • Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen hervorstehen oder herausfallen
  • Die seitlichen und hinteren Leisten stehen 1 in. (25 mm) hoch
  • Die massiven Leisten stehen 4 in. (10.1 cm) hoch und verfügen über Federklemmen zum Anbringen
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Produkttyp Stackable Ledge for Solid Shelving
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ feste Einlegeböden
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Enthält Federklemmenstecker
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45,7 cm