Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 Zoll
72 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
4 in.
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die 1 in.-Leisten bilden eine Kante zur Sicherung von Gegenständen während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen. Einfache Befestigung ohne Werkzeug an Metro Super Erecta oder Super Adjustable Drahtregalen. Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
- Feststehende oder bewegliche Installation
- Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen hervorstehen oder herausfallen
- Die seitlichen und hinteren Leisten stehen 1 in. (25 mm) hoch
- Die massiven Leisten stehen 4 in. (10.1 cm) hoch und verfügen über Federklemmen zum Anbringen
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stackable Ledge for Solid Shelving |
| Material | Chrom |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Regale |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 2,5 cm |
| Enthält | Federklemmenstecker |
| Länge (angloamerikanisch) | 72 in. |
| Länge (metrisch) | 182,8 cm |