Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Artikelnummer. 15946951
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
60 Zoll
72 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
4 in.
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Material unitSize
15946951 21 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15996941 14 in. 1 in. Edelstahl 1 Stück
15986951 24 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15916961 30 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15946961 36 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15996961 48 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15966961 42 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15926971 60 Zoll 4 in. Edelstahl 1 Stück
15936951 18 in. 4 in. Edelstahl 1 Stück
15906951 18 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15906971 60 Zoll 1 in. Chrom 1 Stück
15976961 48 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15986941 14 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15936971 72 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15996951 30 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15956961 42 in. 1 in. Chrom 1 Stück
15916951 18 in. 1 in. Edelstahl 1 Stück
15986961 48 in. 1 in. Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15946951 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. L21WS
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Es sind Ablagen für Draht- oder Massivregale erhältlich.
  • 1 in. hohe Kanten bieten eine stabile Lippe, um Gegenstände während des Transports zu sichern oder um seismische oder andere Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
  • Einfache, werkzeuglose Befestigung an Metro Super Erecta oder super verstellbare Drahtregale.
  • Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
  • Für stationäre oder mobile Installationen.
  • Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen herausragen oder herunterfallen.
  • Seitliche und hintere Leisten sind 1 in. hoch. (25 mm) hoch.
  • Die massiven Regalleisten sind 10,1 cm hoch und verfügen über Federclips zur Befestigung.
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Produkttyp Stapelbare Ablage für massive Regale
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro Super Erecta Massive Regale
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Enthält Federklemmenstecker
Länge (angloamerikanisch) 21 in.
Länge (metrisch) 53,3 cm