Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Erhältlich für Draht- oder geschlossene Einlegeböden
Marke:  Metro™ L14N-1C
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15986941
  • 18.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die 1 in.-Leisten bilden eine Kante zur Sicherung von Gegenständen während des Transports oder zur Erfüllung seismischer oder anderer Sicherheitsanforderungen. Einfache Befestigung ohne Werkzeug an Metro Super Erecta oder Super Adjustable Drahtregalen. Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
  • Feststehende oder bewegliche Installation
  • Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen hervorstehen oder herausfallen
  • Die seitlichen und hinteren Leisten stehen 1 in. (25 mm) hoch
  • Die massiven Leisten stehen 4 in. (10.1 cm) hoch und verfügen über Federklemmen zum Anbringen
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Federklemmenstecker
2,5 cm
Metro™ Super Erecta™ Regale
Chrome
14 Zoll
1 Zoll
35,5 cm