Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, Regalleiste
Description
- 1 in. hohe Kanten bieten eine stabile Lippe, um Gegenstände während des Transports zu sichern oder um seismische oder andere Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.
- Einfache, werkzeuglose Befestigung an Metro Super Erecta oder super verstellbare Drahtregale.
- Auch in anderen Größen und Ausführungen erhältlich.
- Für stationäre oder mobile Installationen.
- Verhindert, dass Gegenstände aus den Regalen herausragen oder herunterfallen.
- Seitliche und hintere Leisten sind 1 in. hoch. (25 mm) hoch.
- Die massiven Regalleisten sind 10,1 cm hoch und verfügen über Federclips zur Befestigung.
Informations sur la commande
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Stapelbare Ablage für massive Regale |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro Super Erecta Regale |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Höhe (metrisch) | 2,5 cm |
| Enthält | Federklemmenstecker |
| Länge (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Länge (metrisch) | 122 cm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?