Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregalzubehör, Regalleiste, stapelbar
Artikelnummer. 15916971
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
18 in.
24 in.
30 in.
36 in.
60 in.
Material:
Chrom
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Material unitSize
15916971 60 in. Edelstahl 1 Stück
15936961 36 in. Edelstahl 1 Stück
15906961 30 in. Chrom 1 Stück
15976951 24 in. Edelstahl 1 Stück
15926951 18 in. Edelstahl 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15916971
Marke: Metro™ L60N4S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regalleisten können übereinander gestapelt werden, um größere Leisten zu erzeugen. Die Leisten rasten in Einlegeböden und Pfosten ein, um eine sichere Passform ohne Werkzeug zu gewährleisten
  • 4 in. (10 cm) hoch
  • Wahlweise Oberflächen mit Lackierung oder aus Edelstahl
Bestellinformation
Pfosten und Einlegeböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Produkttyp Stackable Ledge for Wire Shelving
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 60 in.
Breite (metrisch) 152,4 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.