Learn More
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Gitterregal, dreiseitiger Doppelrahmen mit Zickzack-Verstrebung
Artikelnummer. 15937241
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15937241 91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15937241 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. SF53N3C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.45 €
    74.87 € / 1 Stück
    Sparen 7.58 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein stabiler, quadratischer Schlangenrahmen bietet zusätzliche Unterstützung oder Zugang zum Boden.
  • Kann auch zum Stützen von End- oder Seitenverkleidungen zusammen mit anderem Zubehör verwendet werden.
  • Weitere Größen erhältlich.
  • Verchromte Oberfläche.
Spezifikation
Produkttyp Schlangenrahmen
Abmessungen (L x B) 91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 36 in.
Länge (metrisch) 91,4 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 7.5 lb
Gewicht (metrisch) 3,4 kg
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm