Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Artikelnummer. 15906791
Ansicht ändern
Click to view available options
Etikettengröße (metrisch):
139,5 x 3,2 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etikettengröße (metrisch) unitSize
15906791 139,5 x 3,2 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15906791 Lieferant Metro™ Lieferanten-Nr. 9990SL5
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregalen, freitragenden Regalen
  • Drei Stile zur Auswahl: Flachmontage in massivem Grau, Flachmontage in transparentem Klarglas oder Schrägmontage in massivem Grau
  • Geeignet für die meisten handelsüblichen 32-mm-Filme (1,25 in.). Etiketten
  • Durchsichtige Halterungen lassen farbige Etiketten durchscheinen
  • Verwenden Sie bei Kragarmregalen nur Regalböden mit 3 in. Durchmesser.
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
Etikettengröße (angloamerikanisch) 55 x 1.25 in.
Etikettengröße (metrisch) 139,5 x 3,2 cm
Länge (angloamerikanisch) Einschub 60 Zoll
Länge (metrisch) Einschub 152 cm
Modell Schräg
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -18 bis 120.2 °F
Temperaturbereich (metrisch) -28 bis 49 °C
Material Kunststoff