Learn More
Metro™ Schienensets für Gitterregale
Beschreibung
- Die Schienensets enthalten alle erforderlichen Abschnitte für die Montage von Schienensystemen bis zu einer Länge von 21 ft. (640 cm)
- Microban™ antimikrobielle Schutzbeschichtung
Bestellinformation
19-138-228 (TTS2.5NA) enthält ein Verbindungsset, um die Schiene mit anderen Schienensets zu verbinden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Track Set |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track Regalsystem |
| Enthält | Streckenabschnitte für die Montage von Schienenläufen von 1830 bis 6405 mm erforderlich |
| Länge (angloamerikanisch) | 252 Zoll |
| Länge (metrisch) | 640 cm |